Learn More
Yoduro de éster metílico de N(Im)-etoxicarbonil-S-etoxicarbonil L-ergotioneína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N(Im)-Ethoxycarbonyl-S-ethoxycarbonyl L-Ergothioneine Methyl Ester Iodide |
| CAS | 162240-57-5 |
| Fórmula molecular | C16H26IN3O6S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (S)-1-(Ethoxycarbonyl)-2-[(ethoxycarbonyl)thio]-alpha-(methoxycarbonyl)-N,N,N-trimethyl-1H-imidazole-4-ethanaminium Iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26N3O6S.HI/c1-7-24-15(21)18-10-11(17-14(18)26-16(22)25-8-2)9-12(13(20)23-6)19(3,4)5;/h10,12H,7-9H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t12-;/m0./s1 |
| SMILES | [I-].CCOC(=O)Sc1nc(C[C@@H](C(=O)OC)[N+](C)(C)C)cn1C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | [(2S)-3-(1-etoxicarbonil-2-etoxicarbonilsulfanilimidazol-4-il)-1-metoxi-1-oxopropan-2-il]-trimetilazanio;yoduro |
| Peso molecular (g/mol) | 515.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 515.0587 |