Learn More
Sal sódica de N-hidroxisulfosuccinimida, TRC
Código de producto. 30391802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391802 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30391802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9540001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt
CAS 106627-54-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 H4 N O6 S . Na
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NO6S.Na/c6-3-1-2(12(9,10)11)4(7)5(3)8;/h2,8H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].ON1C(=O)CC(C1=O)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio; 1-hidroxi-2,5-dioxopirrolidina-3-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 217.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.9657
Porcentaje de pureza >95