Learn More
N-hidroxisuccinimidilo trans-4-isopropilciclohexanocarboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Hydroxysuccinimidyl-trans-4-isopropylcyclohexanecarboxylat |
| CAS | 183997-00-4 |
| Fórmula molecular | C14 H21 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO4/c1-9(2)10-3-5-11(6-4-10)14(18)19-15-12(16)7-8-13(15)17/h9-11H,3-8H2,1-2H3/t10-,11- |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 4-propan-2-ilciclohexano-1-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 267.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.1471 |