Learn More
N-Hidroxisuccinimida, TRC
Código de producto. 30008229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008229 25 g 25 g
30007360 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95358525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6066-82-6
Fórmula molecular C4 H5 N O3
Peso molecular (g/mol) 115.09
Nombre IUPAC 1-hidroxipirrolidina-2,5-diona
SMILES ON1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxysuccinimide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0269
Porcentaje de pureza >95%