Learn More
N-hidroxisucinimida, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10052973 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10052973 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10255580 25 g Frasco de plástico 25 g
10437940 100 g Frasco de plástico 100 g
10581211 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10052973 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157270010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6066-82-6 | C4H5NO3 | 115.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6066-82-6
Fórmula molecular C4H5NO3
Peso molecular (g/mol) 115.09
Número MDL MFCD00005516
Clave InChI NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hydroxysuccinimide, hosu, 1-hydroxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-hydroxy, n-hydroxysuccinimde, n-hydroxysuccinimid, unii-mje3791m4t, ccris 2604
PubChem CID 80170
Nombre IUPAC 1-hidroxipirrolidina-2,5-diona
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxysuccinimide
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 93.0°C to 95.0°C
Color Marrón a marrón amarillento
Pérdida por secado 0.5% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Beilstein 21, 380
Fieser 01,487; 09,246
Índice Merck 15, 4884
Información de solubilidad which is virtually insoluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.09
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido o sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Hydroxysuccinimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Hydroxysuccinimide