Learn More
N-hidroxisucinimida, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11404073 100 g 100 g
11494063 25 g 25 g
11414073 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404073 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10312.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6066-82-6 | C4H5NO3 | 115.088 g/mol
N-Hydroxysuccinimide is used for improved amidations in the carbodiimide method. It is also used to activate a carboxyl group and reacts with amine to form amide. It is involved in the preparation of N-hydroxymaleimide-styrene copolymer. Further, it finds use in analytical chemistry. As an additive, it is used in the carbodiimide method for improved amidations and peptide couplings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-hidroxisuccinimida se utiliza para mejorar las amidaciones en el método carbodiimida. También se usa para activar un grupo carboxilo y reacciona con la amina para formar la amida. Participa en la preparación de copolímero de N-hidroximaleimida-estireno y se usa en química analítica. Además, se utiliza como aditivo en el método carbodiimida para mejorar las amidaciones y los acoplamientos peptídicos.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilformamida, alcoholes y acetato de etilo. Insoluble en éter frío.
Notas
Higroscópica. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6066-82-6
Fórmula molecular C4H5NO3
Peso molecular (g/mol) 115.088
Número MDL MFCD00005516
Clave InChI NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hydroxysuccinimide, hosu, 1-hydroxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-hydroxy, n-hydroxysuccinimde, n-hydroxysuccinimid, unii-mje3791m4t, ccris 2604
PubChem CID 80170
Nombre IUPAC 1-hidroxipirrolidina-2,5-diona
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxysuccinimide
Punto de fusión 94°C to 99°C
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 100 g
Beilstein 113913
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl formamide,alcohols and ethyl acetate. Insoluble in cold ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.09
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Hydroxysuccinimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Hydroxysuccinimide