Learn More
N'-hidroxipiridina-3-carboximidamida, TRC
Código de producto. 30401992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401992 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30401992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9537501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-Hydroxypyridine-3-carboximidamide
CAS 1594-58-7
Fórmula molecular C6H7N3O
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
SMILES ONC(=N)c1cccnc1
Nombre IUPAC N-hidroxipiridina-3-carboximidamida
Peso molecular (g/mol) 137.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0589