Learn More
N'-Hidroxipiridina-3-carboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10203332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10203332 1 g 1 g
10406974 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10203332 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor S01204DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 1594-58-7
Fórmula molecular C6H7N3O
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00265955
Clave InChI AQBMQGDKWIPBRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridylamidoxime, 3-pyridinecarboxamidoxime, z-n'-hydroxynicotinimidamide, n-hydroxynicotinimidamide, z-n'-hydroxypyridine-3-carboximidamide, n-hydroxy-nicotinamidine, 3-pyridinecarboxamidoxine, 3-pyridinecarboxamide oxime, nicotinamidoxime, hydroxyimino-3-pyridylmethylamine
PubChem CID 5372334
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-hydroxypyridine-3-carboximidamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC N'-hidroxipiridina-3-carboximidamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridin-3-carboxamide oxime
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.