Learn More
N-hidroxiftalimida, TRC
Código de producto. 30402362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402362 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30402362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95269525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxyphthalimide
CAS 524-38-9
Fórmula molecular C8H5NO3
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Hydroxyisoindole-1,3-dione, 2-Hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-Hydroxyphthalimide, F 802, N-Hydroxyphthalamide, NSC 770, 2-Hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7)12/h1-4,12H
SMILES ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC 2-hidroxiisoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 163.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0269