Learn More
N-Hidroxiftalimida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Aerobic oxidation of various alcohols has been accomplished by using a new catalytic system, N-hydroxyphthalimide (NHPI) combined with Co (acac). A practical catalytic method to convert alkylbenzenes into the corresponding carboxylic acids under atmospheric dioxygen at ambient temperature using a combined catalytic system consisting of N-hydroxyphthalimide (NHPI) and Co (OAc) 2 was developed. Novel catalysis by N-hydroxyphthalimide in the oxidation of organic substrates by molecular oxygen was described. Free radical functionalization of organic compounds catalyzed by N-hydroxyphthalimide. Purely organic and catalytic systems of anthraquinones and N-hydroxyphthalimide efficiently promote oxygenation of hydrocarbons with dioxygen under mild conditions. Hydroxylation of polycyclic alkanes with molecular oxygen catalyzed by N-hydroxyphthalimide (NHPI) combined with was transition metal salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La oxidación aeróbica de varios alcoholes se ha logrado utilizando un nuevo sistema catalítico, N-hidroxiftalimida (NHPI) combinada con Co (acac). Se desarrolló un método catalítico práctico para convertir los alquilbencenos en los ácidos carboxílicos correspondientes bajo dioxígeno atmosférico a temperatura ambiente, utilizando un sistema catalítico combinado compuesto por N-hidroxiftalimida (NHPI) y Co (OAc) 2. Se describió la nueva catálisis por N-hidroxiftalimida en la oxidación de sustratos orgánicos con oxígeno molecular. Funcionalización de radicales libres de compuestos orgánicos catalizados por N-hidroxiftalimida. Los sistemas puramente orgánicos y catalíticos de antraquinonas y N-hidroxiftalimida promueven eficazmente la oxigenación de hidrocarburos con dioxígeno en condiciones suaves. Hidroxilación de alcanos policíclicos con oxígeno molecular catalizado por N-hidroxiftalimida (NHPI) combinado con sales metálicas de transición WI.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Hydroxyphthalimide |
| Punto de fusión | ∼233°C (decomposition) |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 131208 |
| Índice Merck | 14,4838 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.13 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |