Learn More
N-hidroxifentermina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Hydroxyphentermine |
| CAS | 38473-30-2 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzeneethanamine, N-hydroxy-α,α-dimethyl-, N-Hydroxy-α,α-dimethylbenzeneethanamine, N-Hydroxyphentermine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO/c1-10(2,11-12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-12H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(Cc1ccccc1)NO |
| Nombre IUPAC | N-(2-metil-1-fenilpropan-2-il)hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 165.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.1154 |