Learn More
N-(Hidroximetil)trifluoroacetamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392665 25 g 25 g
11382665 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392665 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00128.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50667-69-1 | C3H4F3NO2 | 143.065 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50667-69-1
Fórmula molecular C3H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 143.065
Número MDL MFCD00014416
Clave InChI URUWXKFAEKTWKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2-trifluoro-n-hydroxymethyl acetamide, n-hydroxymethyl trifluoroacetamide, n-hydroxymethyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-hydroxymethyl, acmc-20akaf, trifluoroacetamidomethanol, n-hydroxymethyl fluoroacetamide, n-hydroxymethyl-trifluoroacetamide, n-hydroxy methyl trifluoro acetamide
PubChem CID 3084931
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-(hidroximetil)acetamida
SMILES C(NC(=O)C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Hydroxymethyl)trifluoroacetamide
Punto de fusión 99°C to 103°C
Fórmula lineal CF3CONHCH2OH
Cantidad 25 g
Beilstein 1859914
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.06
Porcentaje de pureza ≥98%