Learn More
N-Hidroximetil Sumatriptán, TRC
Código de producto. 30133958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133958 100 mg 100 miligramos
30005246 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH948775100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797905-62-4
Fórmula molecular C15 H23 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 325.43
Sinónimo [3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1-(hydroxymethyl)-1H-indol-5-yl]-N-methyl-methanesulfonamide, 1H-Indole-5-methanesulfonamide, 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-, Sumatriptan Succinate Imp. C (EP), Sumatriptan Succinate Rel. Comp. C (USP), 1H-Indole-5-methanesulfonamide, 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-, N-(hydroxymethyl) Sumatriptan (GR61089X)
Nombre IUPAC 1-[3-[2-(dimetilamino)etilo]-1-(hidroximetilindol-5-il]-N-metilmetanassulfonamida
SMILES CNS(=O)(=O)Cc1ccc2c(c1)c(CCN(C)C)cn2CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxymethyl Sumatriptan
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23N3O3S/c1-16-22(20,21)10-12-4-5-15-14(8-12)13(6-7-17(2)3)9-18(15)11-19/h4-5,8-9,16,19H,6-7,10-11H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.146