Learn More
N-(Hidroximetil)ftalimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409207 25 g 25 g
11419207 100 g 100 g
11429207 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21292.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 118-29-6 | C9H7NO3 | 177.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-29-6
Fórmula molecular C9H7NO3
Peso molecular (g/mol) 177.159
Número MDL MFCD00005899
Clave InChI MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hydroxymethyl phthalimide, n-hydroxymethylphthalimide, 2-hydroxymethyl isoindoline-1,3-dione, phthalimidomethanol, phthalimidomethyl alcohol, n-methylolphthalimide, oxymethyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxymethyl, hydroxymethylphthalimide, methanol, phthalimido
PubChem CID 8354
ChEBI CHEBI:38816
Nombre IUPAC 2-(hidroximetil)isoindol-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Punto de fusión 140°C to 147°C
Cantidad 25 g
Beilstein 140946
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 97%