Learn More
N-(hidroximetil)nicotinamida, TRC
Código de producto. 30392026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30392026 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30392026 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9481005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Hydroxymethyl)nicotinamide
CAS 3569-99-1
Fórmula molecular C7 H8 N2 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Pyridinecarboxamide, N-(hydroxymethyl)-, Nicotinamide, N-(hydroxymethyl)- (6CI,7CI,8CI), N-(Hydroxymethyl)-3-pyridinecarboxamide, 3-Pyridinecarboxylic acid N-hydroxymethylamide, 3-Pyridinecarboxylic acid hydroxymethylamide, Bilamid, Bilizorin, Bilocid, Biloide, Biobilan, C 1094, Cholamid, Cholamide, Cholamide (pyridine derivative), Choligen, Coloton, Felosan, Isochol, N-(Hydroxymethyl)nicotinamide, Nicodin, Nicodine, Nicoform, Nicometamide, Nifoform, Nikodin, Nikoform, Nikomethamide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c10-5-9-7(11)6-2-1-3-8-4-6/h1-4,10H,5H2,(H,9,11)
SMILES OCNC(=O)c1cccnc1
Nombre IUPAC N-(hidroximetil)piridina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0586