Learn More
N-(hidroximetil)benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Hydroxymethyl)benzamide |
| CAS | 6282-02-6 |
| Fórmula molecular | C8H9NO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Benzamidomethanol, Monomethylolbenzamide, N-Methylolbenzamide, N-Monomethylolbenzamide, NSC 5946 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c10-6-9-8(11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,10H,6H2,(H,9,11) |
| SMILES | OCNC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-(hidroximetil)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 151.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0633 |