Learn More
N-(hidroximetil)benzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459000 100 g 100 g
11429000 10 g 10 g
11449000 25 g 25 g
11439000 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11459000 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12250.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6282-02-6 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6282-02-6
Número MDL MFCD00014415
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N- (Hydroxymethyl)benzamide
Punto de fusión 94°C to 96°C
Fórmula molecular C9H9ClO
Cantidad 100 g
Beilstein 2045129
Sinónimo 4'-chloropropiophenone, 1-4-chlorophenyl propan-1-one, p-chloropropiophenone, 4-chloropropiophenone, 1-propanone, 1-4-chlorophenyl, propiophenone, 4'-chloro, propiophenone, p-chloro, ethyl p-chlorophenyl ketone, usaf ek-5296, unii-26ay8wja1e
Clave InChI ADCYRBXQAJXJTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)Cl
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 168.62
PubChem CID 22697
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 98%