Learn More
N-(hidroximetil)benzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429000 10 g 10 g
11449000 25 g 25 g
11459000 100 g 100 g
11439000 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11429000 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12250.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6282-02-6 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6282-02-6
Número MDL MFCD00014415
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N- (Hydroxymethyl)benzamide
Punto de fusión 94°C to 96°C
Fórmula molecular C8H9NO2
Cantidad 10 g
Beilstein 2045129
Sinónimo n-hydroxymethyl benzamide, benzamide, n-hydroxymethyl, n-methylolbenzamide, acmc-20akah, pubchem12540, enamine_001590, n-hydroxymetyl-benzamide, benzamide,n-hydroxymethyl, bis 5-nitropyridin-4-yl sulfane
Clave InChI UOUBPDZUBVJZOQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCO
Nombre IUPAC N-(hidroximetil)benzamida
Peso molecular (g/mol) 151.17
PubChem CID 80493
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 98%