Learn More
N-(hidroximetil)acrilamida, TRC
Código de producto. 30136877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136877 500 mg 500 miligramos
30132772 250 mg 250 miligramos
30010107 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136877 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH511405500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 924-42-5
Fórmula molecular C4 H7 N O2
Peso molecular (g/mol) 101.1
Sinónimo Acrylamide, N-(hydroxymethyl)- (6CI,8CI), N-(Hydroxymethyl)-2-propenamide, Cylink NMA, MH 100, MH 100 (amide), Monomethylolacrylamide, N-(Hydroxymethyl)acrylamide, N-MAM, N-MAM P, N-Methanolacrylamide, N-Methylolacrylamide, N-NBM, NMA 60, NSC 553, Rocagil BT, U-Ramin T 80
Nombre IUPAC N-(hidroximetil)prop-2-enamida
SMILES OCNC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Hydroxymethyl)acrylamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO2/c1-2-4(7)5-3-6/h2,6H,1,3H2,(H,5,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.0477