Learn More
N-(hidroximetil)acetamida, TRC
Código de producto. 30003507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003507 2.5 g 2.50 g
30007912 250 mg 250 miligramos
30010816 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9730102.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-51-4
Peso molecular (g/mol) 89.09
Sinónimo Acetamidomethanol, Formicin, Monomethylolacetamide, N-Methylolacetamide, N-Monomethylolacetamide
SMILES CC(NCO)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Hydroxymethyl)acetamide
Fórmula molecular C3H7NO2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-3(6)4-2-5/h5H,2H2,1H3,(H,4,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.0477