Learn More
N-(hidroximetil)acetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434904 10 g 10 g
11428780 25 g 25 g
11444904 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434904 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13820.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 625-51-4 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-51-4
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00014417
Clave InChI HWJHZLJIIWOTGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hydroxymethyl acetamide, acetamidomethanol, formicin, acetamide, n-hydroxymethyl, unii-rcg03a51mo, n-hydroxymethyl-acetamide, rcg03a51mo, acetamido methanol, n-acetylmethanolamine, acetylamino methanol
PubChem CID 69365
Nombre IUPAC N-(hidroximetil)acetamida
SMILES CC(=O)NCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Hydroxymethyl)acetamide
Punto de fusión 47°C to 52°C
Densidad 1.14
Cantidad 10 g
Beilstein 506226
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,4242
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza 98%