Learn More
N-Hidroxietil-N-metil-triptamina, TRC
Código de producto. 30006489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006489 10 mg 10 miligramos
30006889 50 mg 50 miligramos
30010737 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006489 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH72726510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101264-45-3
Fórmula molecular C13 H18 N2 O
Peso molecular (g/mol) 218.29
Sinónimo 2-[[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]methylamino]ethanol;2-[(2-Indol-3-yl-ethyl)-methyl-amino]-ethanol;2-[[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl](methyl)amino]ethan-1-ol
Nombre IUPAC 2-[2-(1H-indol-3-il)etil-metil-amino]etanol
SMILES CN(CCO)CCc1c[nH]c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxyethyl-N-methyl-tryptamine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O/c1-15(8-9-16)7-6-11-10-14-13-5-3-2-4-12(11)13/h2-5,10,14,16H,6-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1419