Learn More
N'-hidroxiciclopropanocarboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10585483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10585483 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10681245 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10585483 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01104DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 51285-13-3
Fórmula molecular C4H8N2O
Peso molecular (g/mol) 100.121
Número MDL MFCD07772876
Clave InChI OMCUPXRCMTUDHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hydroxycyclopropanecarboximidamide, z-n'-hydroxycyclopropanecarboxamidine, n-hydroxycyclopropanecarboxamidine, n'-hydroxycyclopropanecarboxamidine, z-n'-hydroxycyclopropanec arboximidamide, cyclopropanecarboxamidoxime, n-hydroxy-cyclopropanecarboximidamide, n'-hydroxycyclopropane-carboximidamide, z-n'-hydroxycyclopropanecarboximidamide, n'-hydroxycyclopropanecarboximideamide
PubChem CID 9582826
Nombre IUPAC N'-hidroxiciclopropanocarboximidamida
SMILES C1CC1C(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N';-Hydroxycyclopropanecarboximidamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 97%