Learn More
Clorhidrato de N-hidroxibencilamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Hydroxybenzylamine Hydrochloride |
| CAS | 29601-98-7 |
| Fórmula molecular | C7H10ClNO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-Hydroxybenzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzylhydroxylamine Hydrochloride, N-Benzyl-N-hydroxyamine Hydrochloride, N-Benzylhydroxylamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO.ClH/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6H2;1H |
| SMILES | Cl.ONCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-bencilhidroxilamina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 159.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0451 |