Learn More
Clorhidrato de N-hidroxibencilamina, TRC
Código de producto. 30391870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391870 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30391870 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH80974510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxybenzylamine Hydrochloride
CAS 29601-98-7
Fórmula molecular C7H10ClNO
Cantidad 10 g
Sinónimo N-Hydroxybenzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzylhydroxylamine Hydrochloride, N-Benzyl-N-hydroxyamine Hydrochloride, N-Benzylhydroxylamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO.ClH/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6H2;1H
SMILES Cl.ONCc1ccccc1
Nombre IUPAC N-bencilhidroxilamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 159.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0451