Learn More
N-Hidroxibencenocarboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10551122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10551122 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10457432 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10557474 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10551122 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF01827DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 613-92-3
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00031485 MFCD00474011
Clave InChI MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamidoxime, benzamide oxime, n'-hydroxybenzimidamide, benzohydroxamamide, n-hydroxybenzamidine, phenylhydroxamidine, n-hydroxybenzenecarboximidamide, ccris 2953, n'-hydroxybenzamidine, benzamidoxim
PubChem CID 7259353
ChEBI CHEBI:83354
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-Hydroxybenzenecarboximidamide
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C6H5C(NH2)=NOH
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC N'-hidroxibencenocarboximidamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%