Learn More
N-hidroxi vortioxetina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Hydroxy Vortioxetine |
| CAS | 1393644-67-1 |
| Fórmula molecular | C18 H22 N2 O S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Piperazine, 1-[2-[(2,4-dimethylphenyl)thio]phenyl]-4-hydroxy- (ACI), 1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]-4-hydroxypiperazine (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2OS/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)22-18-6-4-3-5-16(18)19-9-11-20(21)12-10-19/h3-8,13,21H,9-12H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCN(O)CC3)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(2,4-dimetilfenil)sulfanilfenil]-4-hidroxipiperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 314.445 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.145 |