Learn More
Sal sódica de N-hidroxi vortioxetina O-beta-D-glucurónido, TRC
Código de producto. 30397371
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397371 5 mg 5 miligramos
30390781 0.5 mg 0.50 miligramo
30399701 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30397371 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9960055MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-Hydroxy Vortioxetine O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt
Nombres de analitos o componentes N-Hydroxy Vortioxetine O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt
Condiciones de envío Blue Ice
Fórmula molecular C24H29N2NaO7S
Sinónimo 1-O-[4-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]-1-piperazinyl]-β-D-glucopyranuronic Acid Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30N2O7S.Na/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)34-18-6-4-3-5-16(18)25-9-11-26(12-10-25)33-24-21(29)19(27)20(28)22(32-24)23(30)31;/h3-8,13,19-22,24,27-29H,9-12H2,1-2H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/t19?,20-,21?,22-,24-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES O[C@H]1C(O)C(O)[C@H](ON2CCN(C3=CC=CC=C3SC4=CC=C(C)C=C4C)CC2)O[C@@H]1C(O[Na])=O
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 512.55
Cantidad 5 mg
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.