Learn More
Sal sódica de N-hidroxi vortioxetina O-beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Hydroxy Vortioxetine O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt |
| Nombres de analitos o componentes | N-Hydroxy Vortioxetine O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt |
| Condiciones de envío | Blue Ice |
| Fórmula molecular | C24H29N2NaO7S |
| Sinónimo | 1-O-[4-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]-1-piperazinyl]-β-D-glucopyranuronic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30N2O7S.Na/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)34-18-6-4-3-5-16(18)25-9-11-26(12-10-25)33-24-21(29)19(27)20(28)22(32-24)23(30)31;/h3-8,13,19-22,24,27-29H,9-12H2,1-2H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/t19?,20-,21?,22-,24-;/m0./s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | O[C@H]1C(O)C(O)[C@H](ON2CCN(C3=CC=CC=C3SC4=CC=C(C)C=C4C)CC2)O[C@@H]1C(O[Na])=O |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Peso molecular (g/mol) | 512.55 |
| Mostrar más |