Learn More
N-Hidroxi Sulfametoxazol, TRC
Código de producto. 30134092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134092 25 mg 25 miligramos
30010876 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134092 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95380025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114438-33-4
Fórmula molecular C10 H11 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 269.28
Sinónimo 4-(Hydroxyamino)-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-benzenesulfonamide, Sulfamethoxazole N4-Hydroxylamine, Sulfamethoxazole Hydroxylamine, NSC 665547;
Nombre IUPAC 4-(hidroxiamino)-N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)benzenosulfonamida
SMILES Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(NO)cc2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxy Sulfamethoxazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3O4S/c1-7-6-10(12-17-7)13-18(15,16)9-4-2-8(11-14)3-5-9/h2-6,11,14H,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.047
Porcentaje de pureza >95%