Learn More
N-Hidroxi Sertralina, TRC
Código de producto. 30408087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30408087 10 mg 10 miligramos
30400261 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95373010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124345-07-9
Fórmula molecular C17 H17 Cl2 N O
Peso molecular (g/mol) 322.23
Sinónimo (1S-cis)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-hydroxy-N-methyl-1-naphthalenamine, N-Hydroxysertraline
Nombre IUPAC [(2R,5S)-5-acetiloxi-3-benzoiloxioxolan-2-il]benzoato de metil
SMILES N(C)(O)[C@@H]1C=2C([C@@H](CC1)C3=CC(Cl)=C(Cl)C=C3)=CC=CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxy Sertraline
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17Cl2NO/c1-20(21)17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11/h2-6,8,10,12,17,21H,7,9H2,1H3/t12-,17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.0687