Learn More
N-hidroxi riluzol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Hydroxy Riluzole |
| CAS | 179070-90-7 |
| Fórmula molecular | C8 H5 F3 N2 O2 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Benzothiazolamine, N-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-, 2(3H)-Benzothiazolone, 6-(trifluoromethoxy)-, oxime (9CI), N-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, 2-Hydroxyamino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, N-Hydroxyriluzole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F3N2O2S/c9-8(10,11)15-4-1-2-5-6(3-4)16-7(12-5)13-14/h1-3,14H,(H,12,13) |
| SMILES | ONc1nc2ccc(OC(F)(F)F)cc2s1 |
| Nombre IUPAC | N-[6-(trifluorometoxi)-1,3-benzotiazol-2-il]hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 250.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.0024 |