Learn More
N-Hidroxi Pomalemida, TRC
Código de producto. 30404114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404114 10 mg
30389378 100 mg
30389677 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95322310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497147-11-2
Fórmula molecular C13H11N3O5
Peso molecular (g/mol) 289.24
Sinónimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)- (9CI, ACI), 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), 2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-4-(hydroxyamino)isoindoline-1,3-dione, 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)- (9CI, ACI), 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), 2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-4-(hydroxyamino)isoindoline-1,3-dione
Nombre IUPAC 2-(2,6-dioxopiperidina-3-il)-4-(hidroxiamino)isoindol-1,3-dión
SMILES ONc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxy Pomalidomide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11N3O5/c17-9-5-4-8(11(18)14-9)16-12(19)6-2-1-3-7(15-21)10(6)13(16)20/h1-3,8,15,21H,4-5H2,(H,14,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.0699