Learn More
N-Hidroxi Palbociclib, TRC
Código de producto. 30390122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30390122 10 mg 10 miligramos
30403233 50 mg -
30398580 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30390122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH93997510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2231085-26-8
Fórmula molecular C24H29N7O3
Peso molecular (g/mol) 463.53
Sinónimo 6-Acetyl-8-cyclopentyl-2-[[5-(4-hydroxy-1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-5-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
Nombre IUPAC 6-acetil-8-ciclopentilo-2-[[5-(4-hidroxipiperazina-1-il)piridina-2-il]amino]-5-metilpiridido[2,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CC(=O)C1=C(C)c2cnc(Nc3ccc(cn3)N4CCN(O)CC4)nc2N(C5CCCC5)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxy Palbociclib
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29N7O3/c1-15-19-14-26-24(27-20-8-7-18(13-25-20)29-9-11-30(34)12-10-29)28-22(19)31(17-5-3-4-6-17)23(33)21(15)16(2)32/h7-8,13-14,17,34H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,25,26,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.2332