Learn More
N-Hydroxy Mexiletine Oxalate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Hydroxy Mexiletine Oxalate |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO2.C2H2O4/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)14-7-10(3)12-13;3-1(4)2(5)6/h4-6,10,12-13H,7H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.1212 |