Learn More
N-Hidroxixina Oxalato, TRC
Código de producto. 30405666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405666 25 mg
30397131 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94802525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57204-78-1
Fórmula molecular C13H19NO6
Peso molecular (g/mol) 285.29
Sinónimo (+/-)-1-(2,6-Dimethylphenoxy)-N-hydroxy-2-propanamine Ethanedioate
Nombre IUPAC N-[1-(2,6-dimetilfenoxi)propano-2-il]hidroxilamina; Ácido oxálico
SMILES CC(COc1c(C)cccc1C)NO.OC(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxy Mexiletine Oxalate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO2.C2H2O4/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)14-7-10(3)12-13;3-1(4)2(5)6/h4-6,10,12-13H,7H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1212