Learn More
N-Hidroxi Mexiletina-D6 Oxalato, TRC
Código de producto. 30401481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401481 1 mg
30392576 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30401481 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9480271MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330264-84-0
Fórmula molecular C13H13D6NO6
Peso molecular (g/mol) 291.33
Sinónimo (+/-)-1-(2,6-Dimethylphenoxy)-N-hydroxy-2-propanamine-d6 Ethanedioate
Nombre IUPAC N-[1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-(2,6-dimetilfenoxi)propano-2-il]hidroxilamina; Ácido oxálico
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NO)C([2H])([2H])Oc1c(C)cccc1C.OC(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxy Mexiletine-d6 Oxalate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO2.C2H2O4/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)14-7-10(3)12-13;3-1(4)2(5)6/h4-6,10,12-13H,7H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)/i3D3,7D2,10D;
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1589