Learn More
N-hidroxi lenalidomida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Hydroxy Lenalidomide |
| CAS | 2717380-87-3 |
| Fórmula molecular | C13H13N3O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,6-Piperidinedione, 3-[1,3-dihydro-4-(hydroxyamino)-1-oxo-2H-isoindol-2-yl]- (ACI), 3-[1,3-Dihydro-4-(hydroxyamino)-1-oxo-2H-isoindol-2-yl]piperidine-2,6-dione, N-Hydroxylenalidomide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13N3O4/c17-11-5-4-10(12(18)14-11)16-6-8-7(13(16)19)2-1-3-9(8)15-20/h1-3,10,15,20H,4-6H2,(H,14,17,18) |
| SMILES | O=C1N(C(CCC2=O)C(N2)=O)CC3=C1C=CC=C3NO |
| Nombre IUPAC | 3-(4-(hidroxiamino)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 275.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.09 |