Learn More
N'-hidroxi-4-(trifluorometil)bencenocarboximidamida, Thermo Scientific™
Código de producto. 10147352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10147352 1 g 1 g
10733557 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10147352 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF03217DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 22179-86-8
Fórmula molecular C8H7F3N2O
Peso molecular (g/mol) 204.152
Clave InChI QCVFLUSIBKAKPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzamidoxime, n-hydroxy-4-trifluoromethyl-benzamidine, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide, 4-trifluoromethylbenzamidoxime, hydroxyimino 4-trifluoromethyl phenyl methylamine, 4-trifluoromethylbenzamideoxime, benzenecarboximidamide,n-hydroxy-4-trifluoromethyl
PubChem CID 9581576
Nombre IUPAC N'-hidroxi-4-(trifluorometil)bencenocarboximidamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico