Learn More
N-hidroxi-4-nitro-3-(trifluorometil)anilina (FLU-1-N-OH), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Hydroxy-4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline (FLU-1-N-OH) |
| CAS | 904328-95-6 |
| Fórmula molecular | C7 H5 F3 N2 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5F3N2O3/c8-7(9,10)5-3-4(11-13)1-2-6(5)12(14)15/h1-3,11,13H |
| SMILES | ONc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 222.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0252 |