Learn More
N'-Hidroxi-4-metoxibencenocarboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10360703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10360703 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10106972 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10360703 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH01075DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5373-87-5
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00816993
Clave InChI WVALRFKCJCIVBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybenzamidoxime, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, p-methoxybenzamidoxime, n-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzene-1-carboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy-benzamidine, n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, hydroxyimino 4-methoxyphenyl methylamine, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy, p-methoxybenzamideoxime
PubChem CID 5360053
Nombre IUPAC N'-hidroxi-4-metoxibencenocarboximidamida
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-Hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%