Learn More
N-Hidroxi-4-aminobifenilo, TRC
Código de producto. 30406800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30406800 25 mg 25 miligramos
30395679 10 mg -
30394336 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406800 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH76750025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6810-26-0
Fórmula molecular C12 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 185.22
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-4-amine, N-hydroxy-, Hydroxylamine, N-4-biphenylyl- (7CI,8CI), N-Hydroxy[1,1'-biphenyl]-4-amine, 4-(Hydroxylamino)biphenyl, 4-Hydroxyaminobiphenyl, 4-Phenyl-N-hydroxybenzamine, N-Biphenyl-4-ylhydroxylamine, N-Hydroxy-4-aminobiphenyl
Nombre IUPAC N-(4-fenilfenil)hidroxilamina
SMILES ONc1ccc(cc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxy-4-aminobiphenyl
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO/c14-13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13-14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0841