Learn More
N'-Hidroxi-4-[(2-metil-1,3-tiazol-4-il)metoxi]bencenocarboximidamida, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10542652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10542652 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10009391 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10542652 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor JM00487CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 306935-19-3
Fórmula molecular C12H13N3O2S
Peso molecular (g/mol) 263.315
Número MDL MFCD00830779
Clave InChI QHRPKGPTUYZTBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzenecarboximidamide, 4-2-methylthiazol-4-ylmethoxy benzamidoxime, n'-hydroxy-4-2-methylthiazol-4-yl methoxy benzimidamide, hydroxyimino 4-2-methyl 1,3-thiazol-4-yl methoxy phenyl methylamine, z-n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzene-1-carboximidamide, n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9582192
Nombre IUPAC N'-hidroxi-4-[(2-metil-1,3-tiazol-4-il)metoxi]bencenocarboximidamida
SMILES CC1=NC(=CS1)COC2=CC=C(C=C2)C(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-Hydroxy-4-[(2-methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methoxy]benzenecarboximidamide
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.32
Porcentaje de pureza 95%