Learn More
N'-Hidroxi-3-metil-2-piridinacarboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10738603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10738603 1 g 1 g
10516035 5 g 5 g
10617390 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10738603 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01289DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 690632-33-8
Fórmula molecular C7H9N3O
Peso molecular (g/mol) 151.169
Número MDL MFCD06200877
Clave InChI YIBWTWSINGSDFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylpyridine-2-amidoxime, n'-hydroxy-3-methyl-2-pyridinecarboximidamide, n'-hydroxy-3-methylpyridine-2-carboximidamide, z-n'-hydroxy-3-methylpyridine-2-carboximidamide, uqdfgzccscdnso-uhfffaoysa-n, n-hydroxy-3-methyl-pyridine-2-carboxamidine, 3-methyl-1h-pyridin-2-ylidene-nitrosomethanamine, 3-methyl-1h-pyridin-2-ylidene nitroso methanamine
PubChem CID 6816486
Nombre IUPAC (3-metil-1H-piridin-2-ilideno)-nitrosometanamina
SMILES CC1=CC=CNC1=C(N)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-Hydroxy-3-methyl-2-pyridinecarboximidamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 97%