Learn More
N'-Hidroxi-2-(trifluorometoxi)bencenocarboximidamida, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10167232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10167232 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10167232 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01204EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
CAS 63968-84-3
Fórmula molecular C8H7F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 220.15
Número MDL MFCD07772878
Clave InChI KGHGHEPVWUOJAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethoxy benzamidoxime, ho dpmlgbprprprjpjjiqy jhhfhabp, n'-hydroxy-2-trifluoromethoxy benzimidamide, hydroxyimino 2-trifluoromethoxy phenyl methylamine, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-2-trifluoromethoxy, z-n'-hydroxy-2-trifluoromethoxy benzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9582829
SMILES NC(=NO)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-hydroxy-2-(trifluoromethoxy)benzenecarboximidamide
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC N'-hidroxi-2-(trifluorometoxi)bencenocarboximidamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 95%