Learn More
N-Hidroxi-2-metilpropanimidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10085062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10085062 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10045112 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10085062 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07460DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 35613-84-4
Fórmula molecular C4H10N2O
Peso molecular (g/mol) 102.14
Número MDL MFCD03426251,MFCD08705910,MFCD00464225
Clave InChI JHRDEHLFNLLCQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo z-n'-hydroxyisobutyrimidamide, 1z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, n-hydroxyisobutyrimidamide, n-hydroxy-2-methylpropanimidamide, z-n'-hydroxy-2-methylpropimidamide, n-hydroxyisobutyramidine, z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, isobutyramidoxime 250mg, n/'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, propanimidamide, n-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 9582835
Nombre IUPAC N'-hidroxi-2-metilpropanimidamida
SMILES CC(C)C(\N)=N/O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N';-Hydroxy-2-methylpropanimidamide
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.14
Porcentaje de pureza 97%