Learn More
N-Hidroxi-2-aminofluoreno, TRC
Código de producto. 30403720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403720 2.5 mg 2.50 miligramo
30397010 25 mg -
30403597 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7972952.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-94-1
Fórmula molecular C13H11NO
Peso molecular (g/mol) 197.23
Sinónimo N-Hydroxy-9H-fluoren-2-amine, 2-(Hydroxyamino)fluorene, N-2-Fluorenylhydroxylamine, N-Hydroxy-2-aminofluorene, N-Hydroxy-2-fluorenamine
Nombre IUPAC N-(9H-flúre-2-il)hidroxilamina
SMILES NC([C@@H](N)C([2H])([2H])[2H])=O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxy-2-aminofluorene
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO/c15-14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8,14-15H,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0841