Learn More
N-hidroxi-2,4,6-trimetil-bencenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Hydroxy-2,4,6-trimethyl- Benzenamine |
| CAS | 14353-69-6 |
| Fórmula molecular | C9H13NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-Mesityl- Hydroxylamine, N-Hydroxy-2,4,6-trimethylbenzenamine, N-(2,4,6-Trimethylphenyl)hydroxylamine, NHydroxy-2,4,6-trimethylaniline, N-Mesitylhydroxylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO/c1-6-4-7(2)9(10-11)8(3)5-6/h4-5,10-11H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)c(NO)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | N-(2,4,6-trimetilfenil)hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 151.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0997 |