Learn More
N-hidroxi-1-oxi-nicotinamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Hydroxy-1-oxy-nicotinamidine |
| CAS | 92757-16-9 |
| Fórmula molecular | C6H7N3O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N'-hydroxy-1-oxidopyridin-1-ium-3-carboximidamide, 3-[Amino(hydroxyimino)methyl]pyridinium-1-olate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N3O2/c7-6(8-10)5-2-1-3-9(11)4-5/h1-4,10H,(H2,7,8) |
| SMILES | N\C(=N/O)\c1cccn(=O)c1 |
| Nombre IUPAC | N'-hidroxi-1-oxopiridina-3-carboximidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 153.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0538 |