Learn More
N-Hidroxi-1,8-naftalimida, 97 %
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Se utiliza en investigación química y como intermediario químico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | N-Hydroxy-1,8-naphthalimide |
| Punto de fusión | 283°C to 286°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 178595 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.19 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.